Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure ISO-VERSINIC™
Recommandée pour le transfert de produits chimiques très agressifs. La tubulure ISO-VERSINIC™ Saint Gobain Performance Plastics™ peut résister à des environnements difficiles en laboratoire ou dans des applications industrielles générales.
Marque:  Saint Gobain Life Sciences 770310-05
Code produit. 11780105
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Excellente résistance chimique aux acides forts, aux solvants chlorés et aux alcools.
  • Résistante aux flammes
  • Résistance à des températures de –20 à 200°C (possible à 300°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transfer Tubing
0,24 in
Fluoroélastomère
10 mm
5 m
2 mm
-4°F
1/boîte
70 (Shore A)
200°C
Autoclavable
6 mm
0,39 in
16.4 ft.
0.08 in.
Pour le transfert de produits chimiques très agressifs
-20°C
Noir
392°F