Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Versilon™ Iso-Versinic
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Diamètre (métrique) externe:
3 mm
4 mm
5 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
17 mm
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
13 mm
Conditionnement:
25m
5m
Description
- Excellente résistance chimique aux acides forts, aux solvants chlorés et aux alcools.
- Résistante aux flammes
- Résistance à des températures de –20 à 200°C (possible à 300°C)
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 0,39 in |
| Diamètre (métrique) interne | 10 mm |
| Matériau | Fluoroélastomère |
| Diamètre (impériale) externe | 0,55 in |
| Diamètre (métrique) externe | 14 mm |
| Longueur totale (impériale) | 16.4 ft. |
| Longueur totale (métrique) | 5 m |
| Épaisseur (impériale) | 0,08 in |
| Épaisseur (métrique) | 2 mm |
| Afficher plus |