Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Versilon™ Iso-Versinic
Fluoroélastomère, transfert chimique La tubulure Versilon™ Iso-Versinic est idéale pour le transfert de produits chimiques très agressifs.
Marque: Saint Gobain Life Sciences 770060-05
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Excellente résistance chimique aux acides forts, aux solvants chlorés et aux alcools.
- Résistante aux flammes
- Résistance à des températures de –20 à 200°C (possible à 300°C)
Spécification
Autoclavable | |
1 mm | |
0,12 in | |
16.4 ft. | |
0.04 in. | |
Pour le transfert de produits chimiques très agressifs | |
1 de chaque | |
60 (Shore A) | |
Tubulure de transfert |
0,04 in | |
Fluoroélastomère | |
3 mm | |
5 m | |
1 mm | |
-20°C | |
Noir | |
200°C |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Versilon™ Iso-Versinic > Diamètre intérieur : 1 mm ; diamètre extérieur : 3 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu