Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure ISO-VERSINIC™
Recommandée pour le transfert de produits chimiques très agressifs. La tubulure ISO-VERSINIC™ Saint Gobain Performance Plastics™ peut résister à des environnements difficiles en laboratoire ou dans des applications industrielles générales.
Marque: Saint Gobain Life Sciences 770130-05
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Excellente résistance chimique aux acides forts, aux solvants chlorés et aux alcools.
- Résistante aux flammes
- Résistance à des températures de –20 à 200°C (possible à 300°C)
Spécification
Autoclavable | |
2 mm | |
0,16 in | |
16.4 ft. | |
0.04 in. | |
Pour le transfert de produits chimiques très agressifs | |
-20°C | |
Noir | |
392°F | |
Transfer Tubing |
0,08 in | |
Fluoroélastomère | |
4 mm | |
5 m | |
1 mm | |
-4°F | |
1/boîte | |
60 (Shore A) | |
200°C |