Learn More
Brady™ Panneau de sécurité ISO - Feu clignotant d’alarme incendie
Indique qu’un feu clignotant signale une alarme incendie active
3.50€ - 14.05€
Spécification
Matériau | Polyester |
---|---|
Quantité | 1 Sign |
Type d’adhésif | Permanent |
Type de montage | Surface Mount |
À utiliser avec (application) | Facility Identification, Safety Identification |
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l) | Certifications/Conformité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l) | Certifications/Conformité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17841795
|
Brady™
311199 |
White on Red | 100 x 100 mm |
3.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17891765
|
Brady™
311200 |
White on Red | 148 x 148 mm |
3.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17871765
|
Brady™
311201 |
White on Red | 200 x 200 mm |
4.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17881765
|
Brady™
311202 |
White on Red | 250 x 250 mm |
7.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17821695
|
Brady™
311203 |
White on Red | 315 x 315 mm |
12.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17811775
|
Brady™
311204 |
White on Red | 400 x 400 mm |
14.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17861695
|
Brady™
311214 |
Photoluminescent on Red | 100 x 100 mm | Class B |
5.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17861715
|
Brady™
311217 |
Photoluminescent on Red | 100 x 100 mm | Class C |
6.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17851795
|
Brady™
311215 |
Photoluminescent on Red | 150 x 150 mm | Class B |
5.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17801705
|
Brady™
311218 |
Photoluminescent on Red | 150 x 150 mm | Class C |
7.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17801775
|
Brady™
311216 |
Photoluminescent on Red | 200 x 200 mm | Class B |
7.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17851775
|
Brady™
311219 |
Photoluminescent on Red | 200 x 200 mm | Class C |
9.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Indique qu’un feu clignotant signale une alarme incendie active
Spécification
Polyester | |
Permanent | |
Facility Identification, Safety Identification | |
Universal | |
Safety Sign |
1 Sign | |
Surface Mount | |
Carré | |
Fire Alarm Flashing Light |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Panneau de sécurité ISO - Feu clignotant d’alarme incendie