Learn More
Brady™ Panneau de sécurité ISO - Feu clignotant d’alarme incendie
Code produit. 17851775
Click to view available options
Dimensions (L x l):
100 x 100 mm
148 x 148 mm
150 x 150 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
315 x 315 mm
400 x 400 mm
Couleur:
Blanc sur Rouge
Photoluminescent sur fond rouge
Certifications/Conformité:
Classe B
Classe C
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17851775
Marque: Brady™ 311219
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Indique qu’un feu clignotant signale une alarme incendie active
  • Indique qu’un feu clignotant signale une alarme incendie active
Spécification
Certifications/Conformité Classe C
Alternate Part Number F/F018/NT/PE-PHOLUMC-200X200-1
Finition Gloss
Matériau Polyester
Quantité 1 Sign
Type d’adhésif Permanent
Type de montage Surface Mount
À utiliser avec (application) Facility Identification, Safety Identification
Hauteur (impériale) 7.87 in.
Largeur (impériale) 7.87 in.
Plage de températures (métrique) -40°C to +66°C
Forme Carré
Plage de températures (impériale) -40°F to +150°F
Langues Universal
Dimensions (L x l) 200 x 200 mm
Texte affiché Fire Alarm Flashing Light
Type de produit Safety Sign
Couleur Photoluminescent sur fond rouge