Learn More
Hopen™ Iso Air Duckbill Cleanroom Masks
GREENER_CHOICE
ISO Air duckbill cleanroom masks provide a large breathing chamber and are made with the Mass Balance approach from recycled materials.
Marque:  Hopen™ 60.754M
Code produit. 17754789
  • 160.00€ / 300 pièces
Expédition estimée: 25-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Faible émission de particules : Test Helmke drum pour une utilisation dans des salles blanches
  • Grande efficacité de filtration des particules, des bactéries et des virus
  • Adaptable aux utilisateurs et aux protocoles avec deux tailles disponibles
  • Très respirant grâce à une grande chambre respiratoire
  • La technologie Softex limite le risque de contamination par les particules tout en réduisant le risque d’irritation cutanée pour l’utilisateur
  • Le pince-nez réglable et malléable empêche les lunettes de s’embuer
  • La gamme ISO AIR est fabriquée dans une salle blanche classée ISO 8
  • Fabriqué en France
Spécification
Spécification
Cleanroom Face Mask
M
Grade B
Secteur
Blanc
Sachet, 60.754
Classe 1/ISO 3