Learn More
Hopen™ Masques pour salle blanche en bec de canard Iso Air
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7227805 Tous les produits Medicom Produits
Click to view available options
Dimensions:
M
L
Conditionnement:
300 pièces
Code produit. 17754789
Marque: Hopen™ 60.754M
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les masques pour salle blanche en bec de canard ISO Air fournissent une grande chambre respiratoire et sont fabriqués avec l’approche Mass Balance à partir de matériaux recyclés.
  • Faible émission de particules : Test Helmke drum pour une utilisation dans des salles blanches
  • Grande efficacité de filtration des particules, des bactéries et des virus
  • Adaptable aux utilisateurs et aux protocoles avec deux tailles disponibles
  • Très respirant grâce à une grande chambre respiratoire
  • La technologie Softex limite le risque de contamination par les particules tout en réduisant le risque d’irritation cutanée pour l’utilisateur
  • Le pince-nez réglable et malléable empêche les lunettes de s’embuer
  • La gamme ISO AIR est fabriquée dans une salle blanche classée ISO 8
  • Fabriqué en France
Spécification
Type de produit Cleanroom Face Mask
Couleur Blanc
Dimensions M
Modèle Sachet, 60.754
Certifications/Conformité Grade B
Cleanroom Class Classe 1/ISO 3
À utiliser avec (application) Secteur