Learn More
Hopen™ Iso Air Cleanroom Masks with Ties
GREENER_CHOICE
ISO Air cleanroom masks have long ties for easy donning and are made with the Mass Balance approach from recycled materials.
102.00€
Spécification
Type de produit Cleanroom Face Mask
Couleur Blanc
Fastening Type Attaches
Modèle Plissée, 60.720
Certifications/Conformité Grade B
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
17734789
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Hopen™
60.720M
M
102.00€
300 pièces
Expédition estimée: 14-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17724789
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Hopen™
60.720L
L
102.00€
300 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • Low particle release: Helmke drum tested for use in clean rooms
  • High filtration efficiency of particles, bacteria and viruses
  • Adaptable to users and protocols with two sizes available
  • Headloops improve comfort for the user by making it easier to put on
  • Softex technology limits risk of particulate contamination while reducing risk of skin irritation for the user
  • Adjustable and malleable nose clip prevents glasses from fogging up
  • ISO AIR range is manufactured in an ISO 8 classified clean room
  • Made in France
Spécification
Spécification
Cleanroom Face Mask
Attaches
Grade B
> 99%
Blanc
Plissée, 60.720
Classe 100/ISO 5
Secteur