Learn More
Hopen™ Iso Air Cleanroom Masks with Ties
ISO Air cleanroom masks have long ties for easy donning and are made with the Mass Balance approach from recycled materials.
Marque: Hopen™ 60.720M
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Faible émission de particules : Test Helmke drum pour une utilisation dans des salles blanches
- Grande efficacité de filtration des particules, des bactéries et des virus
- Adaptable aux utilisateurs et aux protocoles avec deux tailles disponibles
- Les fixations à la tête améliorent le confort de l’utilisateur en le rendant plus facile à mettre
- La technologie Softex limite le risque de contamination par les particules tout en réduisant le risque d’irritation cutanée pour l’utilisateur
- Le pince-nez réglable et malléable empêche les lunettes de s’embuer
- La gamme ISO AIR est fabriquée dans une salle blanche classée ISO 8
- Fabriqué en France
Spécification
Cleanroom Face Mask | |
Attaches | |
Plissée, 60.720 | |
Classe 100/ISO 5 | |
Secteur |
Blanc | |
M | |
Grade B | |
> 99% |