Learn More
Hopen™ Masques pour salle blanche ISO Air avec fixations à la tête
GREENER_CHOICE
Les masques pour salle blanche ISO Air sont de grade B ISO 3 et faciles à mettre en place avec un confort accru grâce à sa technologie élastique double. Fabriqué avec l’approche Mass Balance à partir de matériaux recyclés.
Marque:  Hopen™ 60.702
Code produit. 17794779
  • 206.00€ / 300 pièces
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Faible émission de particules : Test Helmke drum pour une utilisation dans des salles blanches
  • Grande efficacité de filtration des particules, des bactéries et des virus
  • Adaptable aux utilisateurs et aux protocoles avec deux tailles disponibles
  • Les fixations à la tête améliorent le confort de l’utilisateur en le rendant plus facile à mettre
  • La technologie Softex limite le risque de contamination par les particules tout en réduisant le risque d’irritation cutanée pour l’utilisateur
  • La technologie d’élastique double et de pliage Origami garantit un ajustement optimal
  • Le pince-nez réglable et malléable empêche les lunettes de s’embuer
  • La gamme ISO AIR est fabriquée dans une salle blanche classée ISO 8
  • Fabriqué en France
Spécification
Spécification
Cleanroom Face Mask
Bandeau
210 x 90 mm
Grade B
> 99%
Blanc
M
Plissée, 60.702
Classe 1/ISO 3
Secteur
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Hopen™ Masques pour salle blanche ISO Air avec fixations à la tête > ISO AIR avec fixations à la tête ; Couleur : Blanc ; Dimensions (L x l) : 210 x 90 mm ; Taille : M ; Classe de salle blanche : Classe 1/ISO 3 ; Style : Plissée