Learn More
Hopen™ Masques pour salle blanche ISO Air avec fixations à la tête
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7227806 Tous les produits Medicom Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
210 x 90 mm
230 x 90 mm
Dimensions:
M
L
Conditionnement:
300 pièces
Code produit. 17794779
Marque: Hopen™ 60.702
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les masques pour salle blanche ISO Air sont de grade B ISO 3 et faciles à mettre en place avec un confort accru grâce à sa technologie élastique double. Fabriqué avec l’approche Mass Balance à partir de matériaux recyclés.
  • Faible émission de particules : Test Helmke drum pour une utilisation dans des salles blanches
  • Grande efficacité de filtration des particules, des bactéries et des virus
  • Adaptable aux utilisateurs et aux protocoles avec deux tailles disponibles
  • Les fixations à la tête améliorent le confort de l’utilisateur en le rendant plus facile à mettre
  • La technologie Softex limite le risque de contamination par les particules tout en réduisant le risque d’irritation cutanée pour l’utilisateur
  • La technologie d’élastique double et de pliage Origami garantit un ajustement optimal
  • Le pince-nez réglable et malléable empêche les lunettes de s’embuer
  • La gamme ISO AIR est fabriquée dans une salle blanche classée ISO 8
  • Fabriqué en France
Spécification
Type de produit Cleanroom Face Mask
Couleur Blanc
Fastening Type Bandeau
Dimensions M
Dimensions (L x l) 210 x 90 mm
Modèle Plissée, 60.702
Certifications/Conformité Grade B
Cleanroom Class Classe 1/ISO 3
Efficacité de filtre > 99%
À utiliser avec (application) Secteur