Learn More
Fer, solution étalon de plasma, Specpure™, Fe 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15427475
Fer, solution étalon de plasma, Specpure™, Fe 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15427475
100 mL
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Code produit. 15427475
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 047206.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
Numéro MDL MFCD00010999
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Iron, plasma standard solution
Note relative au nom Fe 1000μg/mL
Quantité 100 mL
Odeur Acidic
Numéro UN UN3265
Forme physique Liquide
Qualité Specpure™
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1528023 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/03/2025 Catalog Number047206.AP,047206.AD,047206.AE
Numéro de lot1521569 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/03/2025 Catalog Number047206.AP,047206.AD,047206.AE
Numéro de lot1528025 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/03/2025 Catalog Number047206.AP,047206.AD,047206.AE
Numéro de lot1521568 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/03/2025 Catalog Number047206.AP,047206.AD,047206.AE
Numéro de lot1521570 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/02/2025 Catalog Number047206.AP,047206.AD,047206.AE
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron, plasma standard solution, Specpure®, Fe 1000µg/ml
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contient: Nitric acid
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Fer, solution étalon de plasma, Specpure™, Fe 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado