Learn More
Fer, solution étalon de plasma, Specpure™, Fe 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15417475
Fer, solution étalon de plasma, Specpure™, Fe 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15417475
50 mL
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Code produit. 15417475
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 047206.AD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00010999
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron, plasma standard solution
Note relative au nom Fe 1000μg/mL
Quantité 50 mL
Odeur Acidic
Numéro UN UN3265
Forme physique Liquide
Qualité Specpure™
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1528023 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/03/2025 Catalog Number047206.AP,047206.AD,047206.AE
Numéro de lot1521569 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/03/2025 Catalog Number047206.AP,047206.AD,047206.AE
Numéro de lot1528025 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/03/2025 Catalog Number047206.AP,047206.AD,047206.AE
Numéro de lot1521568 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/03/2025 Catalog Number047206.AP,047206.AD,047206.AE
Numéro de lot1521570 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/02/2025 Catalog Number047206.AP,047206.AD,047206.AE
compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron, plasma standard solution, Specpure, Fe 1000µg/ml
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Nitric acid
Nom du produit
Fer, solution étalon de plasma, Specpure™, Fe 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >