Learn More
Feuille de fer, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ Code produit.: 11315849
Feuille de fer, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Code produit. 11315849
50 x 50 mm
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Code produit. 11315849
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011381.FI
Demander un format en vrac ou personnalisé
Forme : env. 0,49 g/25 x 25 mm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-89-6
Formule moléculaire Fe
Poids moléculaire (g/mol) 55.85
Numéro MDL MFCD00010999
Clé InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
CID PubChem 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nom IUPAC fer
SMILES [Fe]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron
Couleur Gris
Aspect Gray foil
Plage de pourcentage du dosage 99.995% (Metals basis)
Quantité 50 x 50 mm
Forme Feuille, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZ20K040 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/01/2025 Catalog Number011381.GH,011381.FF,011381.FI
Numéro de lotX21K018 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2024 Catalog Number011381.GH,011381.FF,011381.FI
Numéro de lotY19K015 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/11/2024 Catalog Number011381.GH,011381.FF,011381.FI
Numéro de lotW05K052 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/09/2024 Catalog Number011381.GH,011381.FF,011381.FI
Numéro de lotU01K035 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/08/2024 Catalog Number011381.GH,011381.FF,011381.FI
Nom du produit
Feuille de fer, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ >