Learn More
Feuille de fer, 0,1 mm d’épaisseur, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11410281
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11410281
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 040493.FI
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55.85 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-89-6
Formule moléculaire Fe
Poids moléculaire (g/mol) 55.85
Numéro MDL MFCD00010999
Clé InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
CID PubChem 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nom IUPAC fer
SMILES [Fe]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron
Aspect Gray foil
Densité 7.87g/cm3 at 20°C
Quantité 50 x 50 mm
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metals basis)
Forme Feuille, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur