Learn More
Chlorure d’iridium(III), anhydre, 99,99 % (à base de métaux), Ir 63,9 % min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
502.00€ - 2254.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10025-83-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3Ir |
Poids moléculaire (g/mol) | 298.567 |
Numéro MDL | MFCD00011063 |
Clé InChI | DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K |
CID PubChem | 25563 |
Nom IUPAC | trichloroiridium |
SMILES | Cl[Ir](Cl)Cl |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
11365647
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043380.03 |
1 g |
502.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11375647
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043380.06 |
5 g |
2254.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
10025-83-9 | |
298.567 | |
DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K | |
trichloroiridium |
Cl3Ir | |
MFCD00011063 | |
25563 | |
Cl[Ir](Cl)Cl |
Specifications
Iridium(III) chloride | |
10025-83-9 | |
Poudre | |
Cl3Ir | |
Insoluble in water. | |
Cl[Ir](Cl)Cl | |
298.567 | |
298.56 | |
Green to brown powder |
763°C (decomposition) | |
Marron à vert | |
99.99% (Metal basis) | |
MFCD00011063 | |
DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K | |
trichloroiridium | |
25563 | |
Hygroscopic |
Safety and Handling
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-044-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche