Learn More
Memmert™ Document IQ/OQ avec données de test pour les travaux spécifiques au dispositif - Température et humidité
Pour une valeur de température et d’humidité sélectionnable librement, inclut l’analyse de la répartition de la température à Memmert selon DIN 12880:2007-05
3385.00€ - 3390.00€
Spécification
Type de produit | Document QI / QO avec données de test des travaux spécifiques au dispositif |
---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17109644
|
Memmert™
HPP1060ecoD00136 |
HPP1060eco |
3385.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17109824
|
Memmert™
HPP410ecoD00136 |
HPP410eco |
3390.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17119684
|
Memmert™
HPP110ecoD00136 |
HPP110eco |
3390.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17139744
|
Memmert™
HPP2200ecoD00136 |
HPP2200eco |
3385.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17159774
|
Memmert™
HPP260ecoD00136 |
HPP260eco |
3385.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17189864
|
Memmert™
HPP750ecoD00136 |
HPP750eco |
3390.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17199714
|
Memmert™
HPP1400ecoD00136 |
HPP1400eco |
3385.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- 27 points de mesure (tailles 110 - 1060, 2200)
- 26 points de mesure (taille 1400)
- Liste de contrôle PQ destinée à assister la validation effectuée par le client
Spécification
Document QI / QO avec données de test des travaux spécifiques au dispositif |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Memmert™ Document IQ/OQ avec données de test pour les travaux spécifiques au dispositif - Température et humidité