Learn More
Memmert™ Document IQ/OQ avec données de test pour les travaux spécifiques au dispositif - Température et humidité
Code produit. 17109644 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP1400eco
HPP2200eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17109644
Marque: Memmert™ HPP1060ecoD00136
Pour une valeur de température et d’humidité sélectionnable librement, inclut l’analyse de la répartition de la température à Memmert selon DIN 12880:2007-05
  • 27 points de mesure (tailles 110 - 1060, 2200)
  • 26 points de mesure (taille 1400)
  • Liste de contrôle PQ destinée à assister la validation effectuée par le client
Spécification
À utiliser avec (équipement) HPP1060eco
Type de produit Document QI / QO avec données de test des travaux spécifiques au dispositif