Learn More
Memmert™ IQ/OQ Document with Device-Specific Works Test Data - Temperature and Humidity
For one free-selectable temperature and humidity value, Includes temperature distribution survey at Memmert to DIN 12880:2007-05
Marque: Memmert™ HPP110ecoD00136
Code nomenclature Nacres: UA.37
Informations supplémentaires : Poids : 0.01100kg
Description
- 27 points de mesure (tailles 110 - 1060, 2200)
- 26 points de mesure (taille 1400)
- Liste de contrôle PQ destinée à assister la validation effectuée par le client
Specifications
HPP110eco | |
Document QI / QO avec données de test des travaux spécifiques au dispositif |