Learn More
Thermo Scientific™ IPTG, exempt de dioxane
L’IPTG (isopropyl-bêta-D-thiogalactopyranoside) Thermo Scientific™ Fermentas est un analogue synthétique du lactose très stable.
Marque: Thermo Scientific™ R0391
Description
L’IPTG (isopropyl-bêta-D-thiogalactopyranoside) sans dioxane Thermo Scientific™ Fermentas est un analogue synthétique du lactose très stable.
Il désactive le répresseur lac et induit la synthèse de bêta-galactosidase, une enzyme qui favorise l’utilisation du lactose. L’IPTG est utilisé pour induire l’expression de gènes clonés sous contrôle de l’opéron lac. Il est utilisé en conjonction avec le X-Gal pour déterminer le phénotype lac par sélection bleu / blanc de colonies.Solution aqueuse d’IPTG à 100 mM prête à l’emploi, filtrée sur membrane de 0,22 μm, formulée pour une utilisation directe en sélection bleu / blanc de colonies.
Spécification
direct use in blue/white colony screening. | |
IPTG, dioxane-free | |
1 g |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.