Learn More
Thermo Scientific™ IPTG, exempt de dioxane
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Description
L’IPTG (isopropyl-bêta-D-thiogalactopyranoside) sans dioxane Thermo Scientific™ Fermentas est un analogue synthétique du lactose très stable.
Il désactive le répresseur lac et induit la synthèse de bêta-galactosidase, une enzyme qui favorise l’utilisation du lactose. L’IPTG est utilisé pour induire l’expression de gènes clonés sous contrôle de l’opéron lac. Il est utilisé en conjonction avec le X-Gal pour déterminer le phénotype lac par sélection bleu / blanc de colonies.
Solution aqueuse d’IPTG à 100 mM prête à l’emploi, filtrée sur membrane de 0,22 μm, formulée pour une utilisation directe en sélection bleu / blanc de colonies.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isopropylthiogalactoside |
| Concentration | 0,1 mM |
| Type de produit | Solution IPTG |
| Quantité | 5 g |
| Forme | Poudre |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.