Learn More
Memmert™ Incubateur réfrigéré IPP avec refroidissement Peltier et affichage double, 32 L, acier inox
Plage de températures : 0°C à 70°C
Marque:  Memmert™ IPP30PLUS
4123.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25042" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13414079
  • 4340.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Plage de températures de 0°C à +70°C
  • 5 Tailles de modèle (volume de 32 à 749 litres)
  • 2 versions : SingleDISPLAY et TwinDISPLAY
  • Portes doubles standard pour tous les modèles : prévention de la contamination et des chutes de température, en même temps qu’une vue optimale de la charge sensible à travers les portes intérieures en verre à grande surface
  • Les ventilateurs intégrés aux éléments Peltier assurent un transfert d’énergie rapide et une distribution optimale de la température
Prestations de service
Trois ans
Spécification
Spécification
CE
Acier inoxydable
Type allemand
0°C à 70°C
Affichage double TFT couleur haute résolution
2
250 x 400 x 320 mm
400 mm
320 mm
58 kg
115/230 V 50/60 Hz
50/60 Hz
32 l
Acier inoxydable
< 70%
Incubateur réfrigéré
Certificat d’étalonnage des travaux pour 10°C et 37°C
0,1°C
585 mm
707 mm
250 mm
42 kg
115/230 V
Vidéos
  • Memmert - Peltier-cooled incubators IPP
    Nobody does Peltier better than we do!
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Memmert Peltier-cooled incubators IPP
    FDS
    Documents Certificats
    Voir les accessoires
    Nom du produit
    Memmert™ Incubateur réfrigéré IPP avec refroidissement Peltier et affichage double, 32 L, acier inox > Capacité : 32 L ; 3 étagère(s) ; 1 grille(s)