Learn More
BINDER™ Série KT - Étuves réfrigérées bactériologiques, à technologie Peltier
La série KT associe des performances exceptionnelles à une efficacité énergétique impressionnante et un respect de l’environnement. Les incubateurs refroidis de la série KT sont à la pointe en termes d’application et de protection des échantillons.
Marque: BINDER™ 9020-0311
3815.01 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plage de températures : +4°C à +100°C
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Vitesse de ventilateur réglable
- Refroidissement électrique avec module Peltier
- Contrôleur avec programmation d’intervalles de temps et programmation temps réel
- Affichage via un moniteur LCD
- Entrée par bouton-poussoir / bouton rotatif
- Porte intérieure en verre de sécurité trempé
- 2 racks en acier inoxydable
- Empilable
- Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme de température visuelle et sonore
- Interface d’ordinateur : Ethernet
- Enregistrement de données et interface USB
Spécification
1.9 cu. ft. | |
15 kg | |
Non autoclavable | |
Acier inoxydable | |
Technologie APT.line™ | |
Acier inoxydable | |
Aucun | |
Plage de température 4°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 100°C | |
Écran LCD | |
400 x 334 x 400 mm | |
26 in. | |
400 mm | |
400 mm | |
63 kg | |
200 V | |
1,8 A |
33.1 lb. | |
KT053-230 V, standard, série KT - Incubateurs de refroidissement avec technologie Peltier, 53 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
53 L | |
Pas de capteur | |
Pas d’éclairage | |
2 std./5 max. | |
NEMA 5-20P | |
Incubateur réfrigéré | |
KT053-230 V | |
680 x 695 x 635 mm | |
660 mm | |
635 mm | |
334 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 10 A | |
0,4 kW | |
50/60 Hz |
EN Checklist for Delivery free point of use.pdf
Taille: 358.1 kB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Série KT - Étuves réfrigérées bactériologiques, à technologie Peltier > Modèle : KT053-230V ; capacité : 53 L ; tension : 200/240 V ; fréquence : 50/60 Hz ;
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu