Learn More
β-ionone, 96 %, synthétique, Thermo Scientific Chemicals
20.50€ - 182.91€
Identifiants chimiques
CAS 14901-07-6
Formule moléculaire C13H20O
Poids moléculaire (g/mol) 192.30
Numéro MDL MFCD00001549
Clé InChI PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N
Synonyme beta-ionone, trans-beta-ionone, e-beta-ionone, 4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, .beta.-ionone, 3e-4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, 4-2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl-3-buten-2-one, unii-a7nrr1hlh6, e-4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, beta-e-ionone
CID PubChem 638014
ChEBI CHEBI:32325
Nom IUPAC (3E)-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)but-3-en-2-one
SMILES CC(=O)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10450341
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
297130050
5 g Flacon en verre
20.50€
5g
10742771
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
297131000
100 g Flacon en verre
43.62€
100g
10319070
Afficher les documents
Thermo Scientific
297135000
500 g Flacon en verre
182.91€
500g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
14901-07-6
192.30
PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N
638014
(3E)-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)but-3-en-2-one
C13H20O
MFCD00001549
beta-ionone, trans-beta-ionone, e-beta-ionone, 4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, .beta.-ionone, 3e-4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, 4-2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl-3-buten-2-one, unii-a7nrr1hlh6, e-4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, beta-e-ionone
CHEBI:32325
CC(=O)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
Spécification
β-Ionone
14901-07-6
100.0
0.9440g/mL
122°C
95% min. (GC)
1.5190 to 1.5215
07, 167
0.944
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: solutle in 2 to 3 parts of 70% alcohol, ether,, chloroform and benzene, miscible with absolute alcohol
CC(=O)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
192.30
CHEBI:32325
96%
96%
95.0
Jaune
237.0°C to 239.0°C
Authentique
C13H20O
MFCD00001549
10, 4914
beta-ionone, trans-beta-ionone, e-beta-ionone, 4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, .beta.-ionone, 3e-4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, 4-2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl-3-buten-2-one, unii-a7nrr1hlh6, e-4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, beta-e-ionone
PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N
(3E)-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)but-3-en-2-one
638014
192.3
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Éviter le rejet dans l’environnement.
Recueillir le produit répandu.
Éliminer le contenu/récipient vers un site d’élimination des déchets approuvé.
missing translation for 'einecsNumber' : 238-969-9
missing translation for 'rtecsNumber' : EN0350000
missing translation for 'tsca' : TSCA