Learn More
β-ionone, 96 %, synthétique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10742771
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14901-07-6
Formule moléculaire C13H20O
Poids moléculaire (g/mol) 192.30
Numéro MDL MFCD00001549
Clé InChI PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N
Synonyme beta-ionone, trans-beta-ionone, e-beta-ionone, 4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, .beta.-ionone, 3e-4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, 4-2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl-3-buten-2-one, unii-a7nrr1hlh6, e-4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, beta-e-ionone
CID PubChem 638014
ChEBI CHEBI:32325
Nom IUPAC (E)-4-(2,6,6-triméthylcyclohexène-1-yl)but-3en-2-one
SMILES CC(=O)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau β-Ionone
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 0.9440g/mL
Point d’ébullition 237.0°C to 239.0°C
Point d’éclair 122°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5190 to 1.5215
Quantité 100 g
Beilstein 07, 167
Merck Index 10, 4914
Gravité spécifique 0.944
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: solutle in 2 to 3 parts of 70% alcohol, ether,, chloroform and benzene, miscible with absolute alcohol
Poids de la formule 192.3
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide