Learn More
Étalon de phosphate pour la chromatographie d’échange d’ions, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
129.33€ - 186.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7732-18-5 |
---|
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11450289
|
SPEX Certiprep
AS-PO49-2Y |
125 ml | Flacon en PEBD lixivié trois fois | N/A | N/A | N/A | |||||
10453333
|
SPEX Certiprep
AS-PO49-2Y |
125 ml | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
169.00€
125mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11420189
|
SPEX Certiprep
AS-PO49-2X |
500 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
186.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Descripción
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
PO4-3 | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Identificadores de productos químicos
7732-18-5 |
Especificaciones
Phosphate Standard | |
0.1, 99.9 | |
0.1, 99.9 | |
Ion Chromatography | |
Standard Solution | |
H2O |
7732-18-5 | |
Avec certificat d’analyse. | |
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. | |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques | |
Certified Reference Material | |
1 000 μg/ml |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'dotInformation' : Non dangereux
Recommended Storage : Ambiant
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Étalon de phosphate pour la chromatographie d’échange d’ions, SPEX CertiPrep™