Learn More
Étalon de phosphate pour la chromatographie d’échange d’ions, SPEX CertiPrep™
Code produit. 10453333 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
125 ml
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Conditionnement:
125mL
500mL
50g
Code produit. 10453333
Marque: SPEX Certiprep ASPO492Y
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
PO&subscript_4;&superscript_minus;&superscript_3;1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphate Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Certificat d’analyse Avec certificat d’analyse.
% min. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 0.1, 99.9
Technique Ion Chromatography
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type de solution Standard Solution
Type Certified Reference Material
Solvent or Matrix H2O
Quantité 125 ml
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 000 μg/ml
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire