Learn More
A&D Weighing Balance série Ion BM
GREENER_CHOICE
Voici la nouvelle micro-balance innovante A&D Weighing. Des mesures fiables pour une pesée de haute précision avec une lisibilité au microgramme.
Marque:  A&D Weighing BM-22
10542.05 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16650982
  • 14220.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Élimination facile et sans ventilateur de l’électricité statique avec un ioniseur intégré
  • Pare-brise antistatique
  • Équipée du pare-brise de table (moyen) AD-1676 comme standard (BM-5/5D)
  • Grande chambre de pesée pour une meilleure utilisation
  • Capteurs de température, d’humidité et de pression atmosphérique intégrés
  • Portes coulissantes verrouillables permettant un fonctionnement efficace à deux mains
  • Étalonnage motorisé avec poids interne :
  • déclenché automatiquement en fonction de la variation de température
  • déclenché par l’opérateur
  • Écran LCD rétroéclairé en blanc, clairement visible
  • Mémoire : jusqu’à 200 ensembles de données
  • Ad-1688 comme accessoire standard : clé USB dédiée pour enregistrer les données de pesée ainsi que les paramètres environnementaux dans des fichiers lisibles sur MS Excel
  • 12 unités de pesée : g, mg, oz, ozt (once troy), ct, mm (momme), dwt (pennyweight), GN, tael, tola, pce (pièce, comptage), %
  • Plateaux / supports spéciaux pour BM-5/5D/20/22 : petits plateaux pour l’échantillonnage de quantités infimes, supports pour filtres PM et supports pour tubes à microcentrifuger
  • Kit de test de précision de pipettes en option
  • Interfaces : RS-232C (standard), USB rapide (standard), Ethernet (en option)
Spécification
Spécification
BPL / BPF / BPC / ISO
5,1 g/22 g
0,001 mg/0,01 mg
BM-22 micro
10 à 8 secondes
259 mm
RS-232 C et USB rapide
Écran LCD rétroéclairé inversé
±0,010 mg/±0,02 mg
0,004 mg (pour 1 g) / 0,01 mg
Microbalance analytique
326 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
A&D Weighing Balance série Ion BM > 5,1 g / 22 g x 0,001 mg / 0,01 mg