Learn More
Kappes Systeme™ Diviseur en plastique
Marque: Kappes Systeme™ 6640.00.3357
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Croix de séparation | |
Plastique | |
1/Paquet | |
85 mm |
Transparent | |
Stockage de précision | |
113 x 85 mm (LxH) | |
113 mm |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Kappes Systeme™ Diviseur en plastique
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu