Learn More
Iodotriméthylsilane, 97 %, stab. avec cuivre, Thermo Scientific Chemicals
34.67€ - 659.28€
Identifiants chimiques
CAS | 16029-98-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H9ISi |
Poids moléculaire (g/mol) | 200.094 |
Numéro MDL | MFCD00001028 |
Clé InChI | CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trimethylsilyl iodide, trimethyliodosilane, silane, iodotrimethyl, iodo trimethyl silane, trimethylsilyliodide, tms-iodide, iodotrimethysilane, iodotrimetylsilane, tms iodide, iodo trimethylsilane |
CID PubChem | 85247 |
Nom IUPAC | iodo(triméthyl)silane |
SMILES | C[Si](C)(C)I |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11488870
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12902.06 |
5 g |
34.67€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11498870
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12902.14 |
25 g |
104.52€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11408880
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12902.22 |
100 g |
331.65€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11485353
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12902.30 |
250 g |
659.28€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Iodotrimethylsilane is used for the introduction of trimethylsilyl group in organic synthesis. It is also useful for gas chromatography analysis by converting alcohol into a silyl ether derivative, thereby making it more volatile than the original molecule.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’iodotriméthylsilane est utilisé pour l’introduction du groupe triméthylsilyl dans la synthèse organique. Il est également utile pour l’analyse par chromatographie en phase gazeuse en convertissant l’alcool en un dérivé d’éther silylique, ce qui le rend plus volatil que la molécule d’origine.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Incompatible avec les acides forts, les bases fortes, les agents oxydants forts et réagit violemment avec l’eau.
Identifiants chimiques
16029-98-4 | |
200.094 | |
CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N | |
85247 | |
C[Si](C)(C)I |
C3H9ISi | |
MFCD00001028 | |
trimethylsilyl iodide, trimethyliodosilane, silane, iodotrimethyl, iodo trimethyl silane, trimethylsilyliodide, tms-iodide, iodotrimethysilane, iodotrimetylsilane, tms iodide, iodo trimethylsilane | |
iodo(triméthyl)silane |
Spécification
105°C to 106°C | |
stabilized with copper | |
C3H9ISi | |
MFCD00001028 | |
1731136 | |
trimethylsilyl iodide, trimethyliodosilane, silane, iodotrimethyl, iodo trimethyl silane, trimethylsilyliodide, tms-iodide, iodotrimethysilane, iodotrimetylsilane, tms iodide, iodo trimethylsilane | |
CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N | |
iodo(triméthyl)silane | |
85247 | |
97% | |
Light and moisture sensitive |
Iodotrimethylsilane | |
16029-98-4 | |
(CH3)3SiI | |
UN2924 | |
−2°C (28°F) | |
Miscible with water. | |
C[Si](C)(C)I | |
200.094 | |
200.09 | |
1.476 | |
1.44 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H314-H318
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H225-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 240-171-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Conserver à -20 °C ; conserver sous azote
- Iodotrimethylsilane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Iodotrimethylsilane