Learn More
Iodotriméthylsilane, 97 %, stab. avec cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
250 g
Description
Iodotrimethylsilane is used for the introduction of trimethylsilyl group in organic synthesis. It is also useful for gas chromatography analysis by converting alcohol into a silyl ether derivative, thereby making it more volatile than the original molecule.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodotriméthylsilane est utilisé pour l’introduction du groupe triméthylsilyl dans la synthèse organique. Il est également utile pour l’analyse par chromatographie en phase gazeuse en convertissant l’alcool en un dérivé d’éther silylique, ce qui le rend plus volatil que la molécule d’origine.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Incompatible avec les acides forts, les bases fortes, les agents oxydants forts et réagit violemment avec l’eau.
L’iodotriméthylsilane est utilisé pour l’introduction du groupe triméthylsilyl dans la synthèse organique. Il est également utile pour l’analyse par chromatographie en phase gazeuse en convertissant l’alcool en un dérivé d’éther silylique, ce qui le rend plus volatil que la molécule d’origine.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Incompatible avec les acides forts, les bases fortes, les agents oxydants forts et réagit violemment avec l’eau.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifications
Specifications
Point d’ébullition | 105°C to 106°C |
Nom chimique ou matériau | Iodotrimethylsilane |
Note relative au nom | stabilized with copper |
Quantité | 100 g |
Formule linéaire | (CH3)3SiI |
Numéro UN | UN2924 |
Beilstein | 1731136 |
Point d’éclair | −2°C (28°F) |
Informations sur la solubilité | Miscible with water. |
Poids de la formule | 200.09 |
Show More |