Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorure d’iodonitrotetrazolium, 98 % Code produit.: 10795001
Thermo Scientific Chemicals Chlorure d’iodonitrotetrazolium, 98 %
Code produit. 10795001
25 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10795001
Marque: Thermo Scientific Chemicals 122400250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 146-68-9
Formule moléculaire C19H13ClIN5O2
Poids moléculaire (g/mol) 505.70
Numéro MDL MFCD00011961,MFCD00149999
Clé InChI JORABGDXCIBAFL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme iodonitrotetrazolium chloride, iodonitrotetrazolium, iodonitrotetrazolium purple, iodonitrotetrazolium violet, 2-4-iodophenyl-3-4-nitrophenyl-5-phenyltetrazolium chloride, iodonitro tetrazolium, int, p-iodonitrotetrazolium violet, int chemical, 2-p-iodophenyl-3-p-nitrophenyl-5-phenyltetrazolium chlorideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 64957
ChEBI CHEBI:75421
Nom IUPAC 2-(4-iodophényl)-3-(4-nitrophényl)-5-phényltétrazol-2-ium ; Chlorure
SMILES [Cl-].[O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(I)C=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodonitrotetrazolium chloride
Point de fusion 231.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 505.7
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot345182 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number122400250,122400050,122400010
Numéro de lot345182 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/01/2024 Catalog Number122400250,122400050,122400010
Numéro de lot344872 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/09/2023 Catalog Number122400250,122400050,122400010
Numéro de lot344083 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number122400250,122400050,122400010
Numéro de lot344424 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/10/2022 Catalog Number122400250,122400050,122400010
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodonitrotetrazolium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Chlorure d’iodonitrotetrazolium, 98 % >