Learn More
Diacétate d’iodobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10265750
Diacétate d’iodobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10265750
100 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10265750
Marque: Thermo Scientific Acros 176561000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3240-34-4 | C10H11IO4 | 322.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3240-34-4
Formule moléculaire C10H11IO4
Poids moléculaire (g/mol) 322.09
Clé InChI ZBIKORITPGTTGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodobenzene diacetate, diacetoxyiodo benzene, iodosobenzene diacetate, phenyliodine diacetate, phenyliodo diacetate, phenyliodoso acetate, phenyliodosodiacetate, phenyliodoso diacetate, bis acetato phenyliodine, benzene, diacetoxyiodoAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 76724
Nom IUPAC Acétate d’[acétyloxy(phényl)-$l^{3}-iodanyl]
SMILES CC(=O)OI(C1=CC=CC=C1)OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodobenzene diacetate
Point de fusion 161.0°C to 165.0°C
Couleur Incolore à jaune
Perte à la dessiccation 1% max. (60°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Iodometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5I(O2CCH3)2
Quantité 100 g
Fieser 01,508; 03,166; 04,266; 10,214; 13,242
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 322.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0470138 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/05/2025 Catalog Number176565000,176560250,176561000
Numéro de lotA0439505 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/02/2024 Catalog Number176565000,176560250,176561000
Numéro de lotA0415449 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2024 Catalog Number176565000,176560250,176561000
Numéro de lotA0455180 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number176565000,176560250,176561000
Numéro de lotA0395837 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number176565000,176560250,176561000
compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodobenzene diacetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
Diacétate d’iodobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >