Learn More
Iodoacétonitrile, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10081260
Iodoacétonitrile, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10081260
5 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10081260
Marque: Thermo Scientific Acros 122290050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 624-75-9
Formule moléculaire C2H2IN
Poids moléculaire (g/mol) 166.95
Numéro MDL MFCD00001886
Clé InChI VODKOOOHHCAWFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodoacetonitrile, acetonitrile, iodo, iodo-acetonitrile, 2-iodoethanenitrile, 2-iodo acetonitrile, 2-iodoaceto-nitrile, 2-iodanylethanenitrile, pubchem12543, acmc-1ba3nAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 69356
Nom IUPAC 2-iodoacétonitrile
SMILES C(C#N)I
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodoacetonitrile
Couleur Marron à rouge
Densité 2.3000g/mL
Point d’ébullition 182°C to 184°C (720.0 mmHg)
Point d’éclair 86°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ICH2CN
Indice de réfraction 1.5740 to 1.578
Quantité 5 mL
Beilstein 02, 223
Gravité spécifique 2.3
Poids de la formule 166.95
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0427199 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number122290250,122290050
Numéro de lotA0425122 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number122290250,122290050
Numéro de lotA0406843 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number122290250,122290050
Numéro de lotA0405307 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number122290250,122290050
Numéro de lotA0414250 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number122290250,122290050
compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodoacetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Nom du produit
Iodoacétonitrile, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >