Learn More
Sphères d’iode, ultra sèches, maille -10, 99,998 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
132.66€ - 474.36€
Specifications
Point de fusion | 183°C to 186°C (sublimation) |
---|---|
CAS | 7553-56-2 |
Forme physique | Solide |
Formule moléculaire | I{2} |
Pourcentage de pureté | 99.998% |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
11387877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014312.06 |
5 g |
132.66€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11377877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014312.14 |
25 g |
474.36€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
183°C to 186°C (sublimation) | |
Solide | |
99.998% |
7553-56-2 | |
I{2} |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction