Learn More
Sphères d’iode, ultra sèches, maille -10, 99,998 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 014312.14
472.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11377877
  • 474.36€ / 25g
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
183°C to 186°C (sublimation)
Solide
I{2}
7553-56-2
25 g
99.998%