Learn More
Solution d’iode, volumétrique, réac. Ph. Eur., 0,05 M I2 (0,1 N), Honeywell Fluka™
Volumétrique, Reag. Ph. Eur., 0,05 M I2 (0,1 N)
Identifiants chimiques
CAS 7553-56-2, 7681-11-0, 7732-18-5
Formule moléculaire I2
Poids moléculaire (g/mol) 253.81
Numéro MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clé InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15664790
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
35090-1L
1 L N/A
N/A
Edge
15674790
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
35090-2.5L
2.5 L N/A
N/A
15694790
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
35090-5L
5 L N/A
N/A
15604800
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
35090-6X1L
6 x 1 L N/A
N/A
15684790
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
35090-4X2.5L
4 x 2.5 L N/A
N/A
Description
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l´ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Identifiants chimiques
7553-56-2, 7681-11-0, 7732-18-5
253.81
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:17606
I2
MFCD00011355 MFCD00164163
807
II
Spécification
Iodine solution
I2
NONH for all modes of transport
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
II
253.81
CHEBI:17606
0.05 M
7553-56-2, 7681-11-0, 7732-18-5
MFCD00011355 MFCD00164163
3587194
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
diiodine
807
253.81g/mol
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Iodine solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: iodine