Learn More
Solution d’iode, volumétrique, réac. Ph. Eur., 0,05 M I2 (0,1 N), Honeywell Fluka™ Code produit.: 15664790
compliance-icons
Solution d’iode, volumétrique, réac. Ph. Eur., 0,05 M I2 (0,1 N), Honeywell Fluka™
Code produit. 15664790 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
1 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Code produit. 15664790
Marque: Honeywell-Fluka 350901L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Volumétrique, Reag. Ph. Eur., 0,05 M I2 (0,1 N)
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l´ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7553-56-2, 7681-11-0, 7732-18-5
Formule moléculaire I2
Poids moléculaire (g/mol) 253.81
Numéro MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clé InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodine solution
Quantité 1 L
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3587194
Synonyme iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
Nom IUPAC diiodine
Poids de la formule 253.81g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.05 M
compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodine solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: iodine
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’iode, volumétrique, réac. Ph. Eur., 0,05 M I2 (0,1 N), Honeywell Fluka™ >