Learn More
Iode, puriss., Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 x 100 g
6 x 1 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Iodine |
Note relative au nom | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP |
Quantité | 6 x 1 kg |
Numéro UN | UN3495 |
Nom IUPAC | diiodine |
Poids de la formule | 253.81 |
Pourcentage de pureté | 99.8 to 100.5% |
Qualité | puriss. |
Tension de vapeur | 0.31mmHg (25°C), 1mmHg (38.7°C) |
Densité | Vapor Density: 9 (vs air) |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Iode, puriss., Honeywell Fluka™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu