Learn More
Iode, puriss., Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 x 100 g
6 x 1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
25g
500g
6 pièces
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Iodine |
| Note relative au nom | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP |
| Quantité | 1 kg |
| Numéro UN | 3495 |
| Beilstein | 3587194 |
| Nom IUPAC | diiodine |
| Poids de la formule | 253.81g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99.8 to 100.5% |
| Qualité | puriss. |
| Tension de vapeur | 0.31mmHg (25°C), 1mmHg (38.7°C) |
| Afficher plus |