Learn More
Iode, pur, Thermo Scientific Chemicals
27.44€ - 342.71€
Identifiants chimiques
CAS | 7553-56-2 |
---|---|
Formule moléculaire | I2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 253.81 |
Numéro MDL | MFCD00011355 MFCD00164163 |
Clé InChI | PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode |
CID PubChem | 807 |
ChEBI | CHEBI:17606 |
SMILES | II |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10300814
|
Thermo Scientific Acros
387050250 |
25 g | Flacon en verre |
27.44€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10574463
|
Thermo Scientific Acros
387051000 |
100 g | Flacon en verre |
52.96€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10542205
|
Thermo Scientific Acros
387052500 |
250 g | Flacon en verre |
113.57€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10258663
|
Thermo Scientific Acros
387050010 |
1 kg | Flacon en verre |
342.71€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-XIdentifiants chimiques
7553-56-2 | |
253.81 | |
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N | |
807 | |
II |
I2 | |
MFCD00011355 MFCD00164163 | |
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode | |
CHEBI:17606 |
Spécification
Iodine | |
Gris | |
I2 | |
MFCD00011355 MFCD00164163 | |
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode | |
II | |
253.81 | |
CHEBI:17606 | |
≥99.5% | |
0.41hPa at 25°C |
7553-56-2 | |
Sphères | |
I2 | |
15, 5057 | |
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N | |
iode moléculaire | |
807 | |
253.81 | |
Extra pur | |
8.8 (Air = 1.0) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif par inhalation.
Nocif par contact cutané.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid release to the environment.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- Iodine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.