Learn More
Iode, pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10574463
Iode, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10574463
100 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10574463
Marque: Thermo Scientific Acros 387051000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7553-56-2
Formule moléculaire I2
Poids moléculaire (g/mol) 253.81
Numéro MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clé InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
CID PubChem 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodine
Couleur Gris
Forme physique Sphères
Quantité 100 g
Formule linéaire I2
Merck Index 15, 5057
Nom IUPAC diiodine
Poids de la formule 253.81
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en verre
Tension de vapeur 0.41hPa at 25°C
Densité 8.8 (Air = 1.0)
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467669 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number387050250,387050010,387051000,387052500
Numéro de lotB0155834A Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number387050250,387050010,387051000,387052500
Numéro de lotA0461389 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/03/2024 Catalog Number387050250,387050010,387051000,387052500
Numéro de lotA0459563 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/01/2024 Catalog Number387050250,387050010,387051000,387052500
Numéro de lotB0147602C Type de certificatCertificat d’analyse Date20/10/2023 Catalog Number387050250,387050010,387051000,387052500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Nom du produit
Iode, pur, Thermo Scientific Chemicals >