Learn More
Iode, + de 99,5 %, extra pur, SLR, Fisher Chemical
63.50€ - 213.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7553-56-2 |
---|---|
Formule moléculaire | I2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 253.81 |
Numéro MDL | MFCD00011355 MFCD00164163 |
Clé InChI | PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | iode, diiode, cristaux d’iode, iode sublimé, teinture à l’iode, vistarine, solution iodée, iodio, iodine solution, iode |
CID PubChem | 807 |
ChEBI | CHEBI : 17606 |
SMILES | II |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10694722
|
Fisher Chemical
I/0450/48 |
100 g |
63.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10500921
|
Fisher Chemical
I/0450/50 |
250 g |
108.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10694912
|
Fisher Chemical
I/0450/53 |
500 g |
213.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
7553-56-2 | |
253.81 | |
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N | |
807 | |
II |
I2 | |
MFCD00011355 MFCD00164163 | |
iode, diiode, cristaux d’iode, iode sublimé, teinture à l’iode, vistarine, solution iodée, iodio, iodine solution, iode | |
CHEBI : 17606 |
Spécification
185°C | |
7553-56-2 | |
5.1 | |
I2 | |
iode, diiode, cristaux d’iode, iode sublimé, teinture à l’iode, vistarine, solution iodée, iodio, iodine solution, iode | |
II | |
253.81 | |
CHEBI : 17606 | |
Flacon en verre ambré | |
Vapor Density: 8.8 |
113°C | |
Gris | |
Solide | |
MFCD00011355 MFCD00164163 | |
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N | |
diiodine | |
807 | |
253.81 g/mol | |
0.41 hPa 25 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Iodine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.