Learn More
Iode, + de 99,5 %, extra pur, SLR, Fisher Chemical Code produit.: 10500921
Iode, + de 99,5 %, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10500921
250 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
Code produit. 10500921
Marque: Fisher Chemical I/0450/50
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 7553-56-2
Formule moléculaire I2
Poids moléculaire (g/mol) 253.81
Numéro MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clé InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
CID PubChem 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Spécification
Point d’ébullition 185°C
Point de fusion 113°C
Couleur Gris
pH 5.1
Forme physique Solide
Quantité 250 g
Nom IUPAC iode moléculaire
Poids de la formule 253.81g/mol
Conditionnement Flacon en verre ambré
Tension de vapeur 0.41 hPa 25
Densité Vapor Density: 8.8
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Iode, + de 99,5 %, extra pur, SLR, Fisher Chemical >