Learn More
Invitrogen™ Levure tRNA
Fourni sous forme lyophilisée
241.00€ - 381.00€
Spécification
Type de produit | Levure tRNA |
---|---|
Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 et -30°C). |
Type de réactif | Levure tRNA |
Conditions d’expédition | approuvée pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace mouillée ou sèche |
À utiliser avec (application) | Entraîneur pour la précipitation d’acides nucléiques |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11508736
|
Invitrogen™
15401011 |
25 mg |
241.00€
25mg |
Expédition estimée: 26-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11518736
|
Invitrogen™
15401029 |
50 mg |
381.00€
50mg |
Expédition estimée: 26-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
L’ARNt de levure convient à une utilisation comme vecteur lors des procédures de purification et de précipitation d’acides nucléiques.
Array CGH, analyse d’expression génétique et génotypage, génotypage et profilage génomique, analyse de Microarray
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : approuvée pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace mouillée ou sèche
Spécification
Levure tRNA | |
Levure tRNA | |
Entraîneur pour la précipitation d’acides nucléiques |
Conserver au congélateur (-5 et -30°C). | |
approuvée pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace mouillée ou sèche | |
Liquide |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.