Learn More
Invitrogen™ Levure tRNA
Fourni sous forme lyophilisée
Marque: Invitrogen™ 15401011
227.16 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.31
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
L’ARNt de levure convient à une utilisation comme vecteur lors des procédures de purification et de précipitation d’acides nucléiques.
Array CGH, analyse d’expression génétique et génotypage, génotypage et profilage génomique, analyse de Microarray
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : approuvée pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace mouillée ou sèche
Spécification
Levure tRNA | |
Levure tRNA | |
Entraîneur pour la précipitation d’acides nucléiques | |
Liquide |
Conserver au congélateur (-5 et -30°C). | |
approuvée pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace mouillée ou sèche | |
25 mg |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.