Learn More
Invitrogen™ X-Gal
Substrat histochimique pour β-galactosidase
109.00€ - 368.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11538746
|
Invitrogen™
15520034 |
100 mg |
109.00€
100mg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10554973
|
Invitrogen™
15520018 |
1 g |
368.00€
1g |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Ce substrat donne un précipité bleu lors de l’hydrolyse, ce qui le rend adapté à une utilisation dans des dosages immunoblotiques ou immunocytochimiques. Les bactéries contenant de la β-galactosidase active produisent des colonies bleues lorsqu’elles sont cultivées sur des plaques contenant du X-Gal. Le X-Gal est fourni sous forme de cristaux blancs, solubles dans le diméthylformamide.
- Type de substrat : substrat Beta-Gal
- Méthode de détection : Colorimétrique
- Perméabilité cellulaire : Perméant aux cellules
- Propriétés du substrat : substrat chimique
Informations sur la commande
Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace humide.
Spécification
Colorimétrique |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.