Learn More
Invitrogen™ X-Gal
Substrat histochimique pour β-galactosidase
Marque: Invitrogen™ 15520018
Description
X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactoside) is a histochemical substrate for β-galactosidase. This substrate yields a blue precipitate upon hydrolysis, making it suitable for use in immunoblotting or immunocytochemical assays. Bacteria containing active β-galactosidase produce blue colonies when grown on plates containing X-Gal. X-Gal is supplied as white crystals and is soluble in dimethylformamide.
Ce substrat donne un précipité bleu lors de l’hydrolyse, ce qui le rend adapté à une utilisation dans des dosages immunoblotiques ou immunocytochimiques. Les bactéries contenant de la β-galactosidase active produisent des colonies bleues lorsqu’elles sont cultivées sur des plaques contenant du X-Gal. Le X-Gal est fourni sous forme de cristaux blancs, solubles dans le diméthylformamide.
- Type de substrat : substrat Beta-Gal
- Méthode de détection : Colorimétrique
- Perméabilité cellulaire : Perméant aux cellules
- Propriétés du substrat : substrat chimique
Informations sur la commande
Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace humide.
Spécification
5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactoside | |
Colorimétrique | |
Bottle | |
X-Gal | |
Expédition à température ambiante ou sur gglace humide |
Contient 1 g de X-Gal, poudre | |
X-Gal, perméant aux cellules | |
Immunotransfert | |
1 g | |
Poudre |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.