Learn More
Invitrogen™ Eau traitée par DEPC UltraPure™
Autoclavée pour retirer le DEPC
51.75€ - 86.00€
Spécification
Qualité | Biologie moléculaire |
---|---|
Traitement(s) | Traité au DEPC |
Méthode de purification | Autoclavé, filtré par membrane |
Gamme de produits | UltraPure™ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11588636
|
Invitrogen™
10813012 |
4 x 1.25 mL |
86.00€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11528616
|
Invitrogen™
750024 |
4 x 100 mL |
51.75€
400mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10636503
![]() |
Invitrogen™
750023 |
1 l |
75.50€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- L’eau traitée au DEPC UltraPure peut être utilisée avec l’ARN
- Elle est préparée par incubation avec 0,1 % de diéthylpyrocarbonate (DEPC). Stérilisée par filtration
- Tests de performance et de qualité : Aucune activité de DNase ou de RNase détectée
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Biologie moléculaire | |
Traité au DEPC | |
Autoclavé, filtré par membrane | |
UltraPure™ |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Conserver au congélateur (-5 et -30°C).
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ Eau traitée par DEPC UltraPure™